Learn More
DWK Life Sciences Tubos de muestras de grado RMN desechables Kontes™ Kimble™ de 5 mm
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Para instrumentos con una intensidad de campo de, aproximadamente, 60 MHz
Cada tubo cumple estrictas especificaciones sobre el grosor de la pared, la variación y la caída con el fin de garantizar unas mediciones precisas y reproducibilidad. Tubos fabricados con precisión y diseñados para su uso en espectroscopía de RMN de alta resolución que caracteriza moléculas orgánicas mediante la medición de las frecuencias resonantes de núcleos atómicos. Las aplicaciones de investigación incluyen análisis de estructuras de polímeros y soluciones orgánicas.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I
- Grosor de pared: 0,015 in (0,38mm)
- La variación de la pared y la caída dependen, en parte, de la longitud del tubo
- Todos los tubos de muestras se suministran con tapones de ajuste a presión de plástico y zonas de rotulación tratadas con chorro de arena
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 0,19 in |
| Longitud (métrico) | 177,8 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | NMR Sample Tube |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Parte superior abierta |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Intensidad de campo | 100 MHz |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñados para su uso en espectroscopia de RMN de alta resolución |
| Incluye | Tapón |
| Mostrar más |