Learn More
DWK Life Sciences Viales de suero ámbar Kimble™ Kontes™ 203
Código de producto. 17771078
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
30 mL
Altura (métrico):
86 mm
Diámetro exterior (imperial):
30 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 576
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
17771078 30 mL 86 mm 30 mm paquete de 576
1 options
Código de producto. 17771078 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 62421D30
Fecha estimada de envoi: 20-09-2027
Esterilizable en autoclave; idóneos para la manipulación y el almacenamiento de una gran variedad de líquidos, incluidos reactivos, vacunas, plasma sanguíneo, medios de cultivo, cromatografía.
  • Vial de suero con acabado de sellado de aluminio
  • Se suministra sin tapón y es más ligero que los frascos moldeados
  • Fabricados con vidrio borosilicatado 203 ámbar
  • Mejorada con los acabados de sellos de aluminio GPI más populares, esta línea ofrece una variedad de opciones
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 30 mm
Material Vidrio de borosilicato
Precortados No
Esterilidad Non-sterile
Volumen (métrico) 30 mL
Para utilizar con (aplicación) Idóneos para la manipulación y el almacenamiento de una gran variedad de líquidos, incluidos reactivos, vacunas, plasma sanguíneo, medios de cultivo, muestras de cromatografía
Material (sello) Aluminio
Volumen (imperial) 8 dr.
Cantidad 576/Cs.
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM E438, Tipo I
Altura (métrico) 86 mm
Tipo de producto Serum Vial