Learn More
MEDICOM Kolmi™ Zapatos Protectores PP+PE Reciclados
Código de producto. 31781298 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31781298 Blanco, azul paquete de 400
18886688 Blanco -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31781298 Proveedor MEDICOM N.º de proveedor 10.040R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.34€
    53.00€ / paquete de 400
    Ahorro 10.34€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Las fundas de zapatos XL recicladas KOLMI™ SkidGuard proporcionan una protección antideslizante duradera gracias a materiales reciclados y una suela de PEl de alto rendimiento.
  • El spunbond hidrofóbico de la funda del zapato está hecho de un 90% de material de origen reciclado
  • La suela de PE incorpora al menos un 50% de material de origen reciclado
  • La suela de PE garantiza una buena resistencia mecánica y proporciona una excelente adherencia al suelo
  • Sus formas anatómicas les permiten adaptarse a todo tipo de calzado y morfologías, especialmente cuando se usan sin zapatos, especialmente en el ámbito médico
Especificaciones
Tamaño XL
Material Polietileno, Polipropileno
Latex Free Sí
Color Blanco, azul
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tobillo elástico
Tipo de suela Antideslizante
Resistencia Líquidos
Tipo de producto Cubrezapatos