Learn More
Descrizione
- Ningún acelerador para limitar las alergias de tipo IV.
- Guante ultra cómodo y de colocación más rápida gracias a su revestimiento interno de polímero.
- Gran elasticidad y buena destreza.
- Textura antideslizante para un excelente agarre y manipulación de objetos.
- Recomendado para entornos médicos, industriales y agroalimentarios.
Specifica
Specifica
| Chlorinated | No |
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Industrial, Asistencia sanitaria, bacteriológico |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 3,14 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Latex Free | Sí |
| Show More |