Learn More
MEDICOM Kolmi Guante de nitrilo azul Coverfeel Touch
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30215954 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30215954 XS paquete de 100
30215961 Pequeño paquete de 100
30215951 Medio paquete de 100
30215953 Grande paquete de 100
30215949 XL paquete de 90
30279928 2XL paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30215954 Proveedor MEDICOM N.º de proveedor 1140A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.00€
    11.91€ / paquete de 100
    Ahorro 1.09€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gran elasticidad y óptimo confort. Excelente agarre de objetos. Recomendado en entornos médicos, industriales y agroalimentarios. Hecho en Francia.
  • Ningún acelerador para limitar las alergias de tipo IV.
  • Guante ultra cómodo y de colocación más rápida gracias a su revestimiento interno de polímero.
  • Gran elasticidad y buena destreza.
  • Textura antideslizante para un excelente agarre y manipulación de objetos.
  • Recomendado para entornos médicos, industriales y agroalimentarios.
Especificaciones
Chlorinated No
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial, Asistencia sanitaria, bacteriológico
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3,14 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 2,7 mil
Grosor (métrico) 0.07 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Longitud (métrico) 240 mm