Learn More
MEDICOM Kolmi Guante de nitrilo azul sin polvo Coverfeel Care, largo
Código de producto. 30215956 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30215956 Medio paquete de 100
30215957 Pequeño paquete de 100
30215958 Grande paquete de 100
30215950 XL paquete de 90
30215948 2XL paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30215956 Proveedor MEDICOM N.º de proveedor 1144C
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gran elasticidad y óptimo confort. Excelente agarre sobre objetos. Puño largo. Recomendado para entornos médicos, industriales y alimentarios. Hecho en Francia.
  • Acelerador gratuito para limitar las alergias tipo IV.
  • Guante ultra confortable con puño largo y fácil colocación gracias a su revestimiento interno de polímero.
  • Gran elasticidad y buena destreza.
  • Textura antideslizante para un excelente agarre y manipulación de objetos.
  • Su robustez le confiere una mayor durabilidad.
  • Puño largo para una protección optimizada.
  • Recomendado en entornos médicos, industriales y alimentarios.
Specifications
Chlorinated No
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial, Asistencia sanitaria, bacteriológico
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,9 mil
Grosor (métrico) 0.10 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Longitud (métrico) 290 mm