Learn More
MEDICOM Kolmi Guante de nitrilo azul sin polvo Coverfeel Care
Código de producto. p-200104846 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30215959 Pequeño paquete de 100
30215955 Medio paquete de 100
30215952 Grande paquete de 100
30215947 XL paquete de 90
30215960 2XL paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 30215959 Supplier MEDICOM Supplier No. 1142B
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Gran elasticidad y óptimo confort. Excelente agarre sobre objetos. Recomendado para entornos médicos, industriales y alimentarios. Hecho en Francia.
  • Acelerador gratuito para limitar las alergias tipo IV.
  • Guante ultra cómodo y de fácil colocación gracias a su revestimiento interno de polímero.
  • Gran elasticidad y buena destreza.
  • Textura antideslizante para un excelente agarre y manipulación de objetos.
  • Su robustez le confiere una mayor durabilidad.
  • Recomendado en entornos médicos, industriales y alimentarios.
Specifications
Chlorinated No
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial, Asistencia sanitaria, bacteriológico
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,9 mil
Grosor (métrico) 0.10 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Longitud (métrico) 250 mm