Learn More
MEDICOM Kolmi Coverfeel Care Powder-Free Blue Nitrile Glove
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30215960 Tienda Medicom Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30215960 2XL paquete de 90
30215959 Pequeño paquete de 100
30215955 M paquete de 100
30215952 L paquete de 100
30215947 XL paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30215960 Proveedor MEDICOM N.º de proveedor 1142F
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Great elasticity and optimal comfort. Excellent grip on objects. Recommended for medical, industrial, and food environments. Made in France.
  • Accelerator free to limit type IV allergies.
  • Ultra comfortable glove and easy donning thanks to its internal polymer coating.
  • Great elasticity and good dexterity.
  • Non-slip texture for excellent grip and object manipulation.
  • Its robustness gives it greater durability.
  • Recommended in medical, industrial, and food environments.
Especificaciones
Chlorinated No
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial, Asistencia sanitaria, Laboratorio
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño 2XL
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,9 mil
Grosor (métrico) 0.10 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Longitud (métrico) 250 mm