Learn More
Ácido Kojic, TRC
Código de producto. 30012782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012782 10 g 10 g
30011143 25 g 25 g
30003902 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012782 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK65508010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-30-4
Fórmula molecular C6 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 142.11
Sinónimo 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 2-(Hydroxymethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyranone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-1,4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethylpyran-4-one, Kojic acid, NSC 1942
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-(hidroximetil)piran-4-ona
SMILES OCC1=CC(=O)C(=CO1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kojic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0266
Porcentaje de pureza >95%