Learn More
Kojic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16459406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459406 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW050154
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Kojic acid is a natural substance produced by Aspergillus oryzae, also used as an anti-oxidant and radio-protective agent.
Kojic acid is a natural substance produced by Aspergillus oryzae, also used as an anti-oxidant and radio-protective agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kojic acid
CAS 501-30-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (703.68 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (351.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(CO)OC=C1O
Peso molecular (g/mol) 142.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation