Learn More
Ácido kójico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10105030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10105030 5 g Frasco de vidrio 5 g
10656432 25 g Frasco de vidrio 25 g
10666432 100 g Frasco de vidrio 100 g
11936911 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10105030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205220050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 501-30-4 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-30-4
Fórmula molecular C6H6O4
Peso molecular (g/mol) 142.11
Número MDL MFCD00006580
Clave InChI BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-(hidroximetil)piran-4-ona
SMILES OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kojic acid
Punto de fusión 151.0°C to 156.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 18,II,57
Índice Merck 15,5365
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in acetone and ethanol;,sparingly soluble in diethyl ether,ethyl acetate,,chloroform and pyridine;,insoluble in benezne
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino