Learn More
Ácido kójico, 100%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11453352 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11453352 1 g
1 options
Código de producto. 11453352 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215515701
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kojic acid
CAS 501-30-4
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 1
Fórmula molecular C6H6O4
Número MDL MFCD00006580
Cantidad 1 g
Sinónimo kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
Clave InChI BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-(hidroximetil)-4H-piran-4-ona
Peso molecular (g/mol) 142.11
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.1
Forma física Polvo cristalino