Learn More
Koflo Tubería de PVC transparente Schedule 40 In-Line Mezclador estático
Código de producto. 11774149 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
15 mm
20 mm
Descripción:
Mezclador con 12 elementos
Mezclador con 6 elementos
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Descripción unitSize
11774149 12 mm Mezclador con 12 elementos cada uno
11794149 15 mm Mezclador con 12 elementos cada uno
11784149 15 mm Mezclador con 6 elementos cada uno
11714159 20 mm Mezclador con 12 elementos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11774149 Proveedor Koflo N.º de proveedor 0466987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    151.13€ / paquete de 1
    Ahorro 6.87€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle fluidos mientras los bombea a través de una tubería con esta tubería de PVC transparente Schedule 40 In-Line Mezclador estático.
  • Conseguir un resultado 100% mixto:
    • Instale estos mezcladores directamente en su línea de proceso para lograr una salida mezclada al 100%; los —elementos de mezcla están soldados dentro de la tubería.
  • Comprobación visual de su proceso de mezcla:
    • Los mezcladores de PVC transparente son ideales para realizar una comprobación visual de sus procesos de mezcla.
  • Todos los mezcladores tienen extremos roscados.
  • Elija PVC, acero inoxidable 316, PVDF o PFA.
  • Modelos con elementos desmontables están disponibles bajo pedido.
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 12 mm
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 279 mm
Descripción Mezclador con 12 elementos
Material PVC transparente
Tipo Mezclador de tubos
Para utilizar con (aplicación) Líquidos de mezcla