Learn More
Koflo Mezclador de tubos
Código de producto. 11794119 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
190 mm
292 mm
302 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11794119 292 mm cada uno
11774119 178 mm 1 PCS
11764119 190 mm cada uno
11730029 302 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11794119 Proveedor Koflo N.º de proveedor 0466960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00€
    267.09€ / paquete de 1
    Ahorro 64.91€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Utilice el mezclador de tubos para mezclar fluidos mientras los bombea a través de una tubería.
  • Capaz de mezclar componentes de viscosidad ligera a alta.
  • Acepta accesorios de tubo estándar.
  • Estos mezcladores constan de una serie de elementos fijos de lado derecho e izquierdo.
  • Los tubos y elementos de mezcla están hechos de acero inoxidable —316, ideal para mezclar fluidos de alta viscosidad como epóxicos.
  • Los mezcladores tienen extremos lisos y aceptan accesorios de tubo estándar.
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,24 in
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (imperial) 11,5 in
Longitud (métrico) 292 mm
Material Acero inoxidable (316)
Tipo Mezclador de tubos
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de fluidos de alta viscosidad