Descripción
- Ofrece una salida 100% mixta.
- Los materiales de grado industrial garantizan una larga vida útil.
- Durabilidad en condiciones exigentes.
- Instale estos mezcladores directamente en su línea de proceso para lograr una salida mezclada al 100%; los —elementos de mezcla están soldados dentro de la tubería.
- Todos los mezcladores tienen extremos roscados.
- Elija PVC, acero inoxidable 316, PVDF o PFA.
- Los mezcladores de PVC transparente son ideales para realizar una comprobación visual de sus procesos de mezcla.
- Modelos con elementos desmontables están disponibles bajo pedido.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 1,1 in |
| Diámetro (métrico) | 26,7 mm |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 229 mm |
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Tipo | Mezclador de tubos |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?