Learn More
Cole-Parmer™ Cono de precisión de penetrómetro Koehler™
Código de producto. 11776089 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Latón/acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11776089 Latón/acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 11776089 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5986090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00€
    830.46€ / paquete de 1
    Ahorro 51.54€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Utilice estos conos para penetrómetro. Los conos de precisión del penetrómetro Koehler™ están fabricados en latón con puntas de acero inoxidable.
  •  Para uso con penetrómetros Koehler
  • 102,5 g 
  • Conforme con ATSM D217 y D937 NFT 60132
Especificaciones
Tipo de producto Cono de precisión de penetrómetro
Certificaciones/conformidad ATSM D217 y D937 NFT 60132
Material Latón/acero inoxidable