Learn More
Cole Parmer Penetrómetro
Código de producto. 11775259 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
5,4 kg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
11775259 5,4 kg 1 PCS
1 options
Código de producto. 11775259 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 5986030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5325.00€
    5259.03€ / paquete de 1
    Ahorro 65.97€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Includes
Émbolo, 47,5 g; pesos, 50 y 100 g
Diseñado para pruebas de penetración ASTM™ en productos petrolíferos y para pruebas de consistencia en una amplia gama de productos alimenticios, cosméticos, pastas y otros productos sólidos a semisólidos
  • Mecanizado con precisión y de estructura sólida para garantizar una larga vida útil tanto en aplicaciones de laboratorio y en campo
  • Rango de penetración completo de 0 a 62 mm con subdivisiones de 1/10 mm (escala de penetración de 0 a 620)
  • Aloja conos y agujas para realizar todas las pruebas ASTM sobre grasas lubricantes, asfaltos, ceras de petróleo y petrolatos
  • Diseño compacto que facilita su transporte
  • El conjunto del cabezal se ajusta para la colocación exacta de la punta de la aguja o el cono en la superficie de la muestra
  • La robusta base de hierro fundido proporciona un excelente soporte y cuenta con un nivel de burbuja integrado y tornillos de nivelación para garantizar la correcta alineación del penetrómetro durante las pruebas
  • L × An × Al:15 × 15 × 46 cm
Especificaciones
Incluye Émbolo, pesos
Peso (imperial) 12 lb
Peso (métrico) 5,4 kg