Learn More
Clifton™ Esterilizador a vapor Koch
Código de producto. 17853761 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Vataje:
1 kW
2 kW
3 kW
Requisitos eléctricos:
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Vataje Requisitos eléctricos unitSize
17853761 1 kW Enchufe europeo cada uno
17863761 2 kW Enchufe europeo cada uno
17873761 3 kW Enchufe europeo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17853761 Proveedor Clifton™ N.º de proveedor KS1EU
Esterilizador de vapor con cámara de doble pared para aislamiento con estantes extraíbles. El vapor condensado vuelve a entrar en la cámara. Un puerto de llenado e indicación del nivel de agua en un depósito externo.
  • Esterilizador de vapor Koch
  • Cámara de paredes de doble pared para aislamiento con estantes extraíbles
  • El vapor condensado vuelve a entrar en la cámara
  • Un puerto de llenado e indicación del nivel de agua en un depósito externo
  • Conecte el dispositivo de nivel constante a un suministro de agua y ajuste el flujo de agua para completar suavemente el nivel del agua para mantener la ebullición
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 9,24 gal
Capacidad (métrico) 35 L
Fondo de la cámara (métrico) 302 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 11,93 pulgadas
Fondo de la cámara (imperial) 11,8 in
Diámetro de la cámara (métrico) 329 mm
Longitud (imperial) 12,9 in
Longitud (métrico) 329 mm
Tipo de producto Esterilizador de vapor
máx. (imperial) 212° F a 273° F
Temperatura (métrico) De 100 °C a 134 °C
Requisitos eléctricos Enchufe europeo
Sin látex Sí
Tensión 230 V
Vataje 1 kW