Learn More
Kobe0065, MedChemExpress
Código de producto. 16431196
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16431196 200 mg 200 miligramos
16406896 100 mg 100 miligramos
16406768 10 mg 10 miligramos
16402847 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16431196 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15716
MedChemExpress Kobe0065 is a novel and effective inhibitor of Ras-Raf interaction, competitively inhibiting the binding of H-Ras·GTP to c-Raf-1 RBD with a Ki value of 46±13 μM.
Kobe0065 is a novel and effective inhibitor of Ras-Raf interaction, competitively inhibiting the binding of H-Ras·GTP to c-Raf-1 RBD with a Ki value of 46±13 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kobe0065
Forma física Solid
CAS 436133-68-5
Color Yellow
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11ClF3N5O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42.5 mg/mL (94.49 mM)
SMILES FC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(NNC(NC2=CC=C(C)C(Cl)=C2)=S)C([N+]([O-])=O)=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 449.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.79
Porcentaje de pureza 98.01%