Learn More
KO-947, MedChemExpress
Código de producto. 16493146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493146 25 mg 25 miligramos
16487307 5 mg 5 miligramos
16434598 10 mg 10 miligramos
16430897 50 mg 50 miligramos
16425446 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112181
MedChemExpress KO-947 is a potent and selective inhibitor of ERK1/2 kinases with potential utility in MAPK pathway dysregulated tumors.
KO-947 is a potent and selective inhibitor of ERK1/2 kinases with potential utility in MAPK pathway dysregulated tumors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KO-947
Forma física Solid
CAS 1695533-89-1
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17N5O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (175.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CC(NN=C3C4=CC=NC=C4)=C3C=C2CN1CC5=CC=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 355.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.39
Porcentaje de pureza 98.08%