Learn More
Ko 143, MedChemExpress
Código de producto. 16489466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489466 50 mg 50 miligramos
16422778 10 mg 10 miligramos
16415517 5 mg 5 miligramos
16494226 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10010
MedChemExpress Ko 143 is a potent and selective ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2/BCRP) inhibitor. Ko 143 displays >200-fold selectivity over P-gp and MRP-1 transporters.
Ko 143 is a potent and selective ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2/BCRP) inhibitor. Ko 143 displays >200-fold selectivity over P-gp and MRP-1 transporters.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ko 143
CAS 461054-93-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H35N3O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (212.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N2[C@]([H])(C3=C(C[C@]2(C(N[C@H]1CCC(OC(C)(C)C)=O)=O)[H])C4=CC=C(OC)C=C4N3)CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 469.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.57
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death