Learn More
Gibco™ KnockOut™ Serum Replacement - Multi-Species
Product Code. 15621882 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15621882 500 mL 500 ml
15611882 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15621882 Supplier Gibco™ Supplier No. A3181502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Un suplemento de medios más definido y libre de SBF que apoya el crecimiento de células madre pluripotentes (PSC) cultivadas en células alimentadoras de fibroblastos
El sustituto de suero Gibco™ KnockOut™: multiespecies (KnockOut SR: multiespecies) es un suplemento de medios más definido y libre de SBF que apoya el crecimiento de células madre pluripotentes (PSC) cultivadas en células alimentadoras de fibroblastos. Diseñado para sustituir el suero bovino fetal (SBF) en los protocolos existentes, este producto de uso exclusivo para investigación utiliza la misma formulación de reemplazo de suero KnockOut en la que muchos han confiado durante casi 20 años. Para aplicaciones preclínicas o clínicas, consulte el n.º de cat. 10828010.
Con el sustituto de suero Knockout: multiespecies puede:
  • Cultivar tranquilamente PSC de ratones, humanos y otros mamíferos dependientes del alimentador
  • Confiar en el rendimiento mejorado de una formulación cualificada y sin SBF
  • Disfrutar de la tranquilidad de tener un precio y una oferta más estables en comparación con los SBF
Cultivar tranquilamente PSC de mamíferos
La formulación de Knockout SR: multiespecies se ha citado en más de 2000 publicaciones. Se ha demostrado que apoya el cultivo dependiente del alimentador de células madre embrionarias (ESC) y células madre pluripotentes inducidas (iPSC) de ratones, humanos y otros mamíferos. Para las PSC de ratones y humanos, también se ha demostrado que apoya la reprogramación, la formación de cuerpos embrioides (EB), la diferenciación «in vitro», la crioconservación, la derivación ESC y muchas otras aplicaciones.
Confíe en el rendimiento mejorado
Knockout SR: multiespecies tiene una formulación mejor definida en comparación con SBF, que contiene muchos componentes variables e indefinidos. A diferencia de la mayoría de los productos de SBF, se analiza la capacidad de cada lote de apoyar PSC. Por ello, el cultivo de PSC de ratones y humanos con Knockout SR: multiespecies conduce a una menor diferenciación y a una morfología de colonias más compacta en comparación con SBF.
Disfrute de la tranquilidad de tener un precio y una oferta más estables
KnockOut SR: multiespecies no se ve afectado por la oferta limitada y los precios fluctuantes que a menudo se observan con los SBF. Esto hace que sea más fácil planificar su presupuesto y comprar lo que necesita, especialmente porque es más asequible que la mayoría de los productos de SBF.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Aprobado por la UE
Clasificación Sin suero
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz.
Tipo de producto Sustituto de suero: multiespecie
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Calidad de fabricación cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485
Liofilizado Sí
Línea de productos KnockOut
Condiciones de envío Hielo seco