Learn More
Sartorius Pesa con perilla
Código de producto. 17631266 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
500 g
5 kg
20 kg
Clasificación:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M2
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Clasificación Tamaño de la unidad
17631266 5 g OIML M2 cada uno
16353146 2 g OIML F1 cada uno
16363146 5 g OIML E2 cada uno
15511735 10 g OIML F1 cada uno
16373146 10 g OIML F2 cada uno
16383146 20 g OIML E2 cada uno
16393146 20 g OIML F1 cada uno
17651276 50 g OIML F1 cada uno
16303156 100 g OIML F1 cada uno
15594989 500 g OIML E2 cada uno
16333156 500 g OIML M2 cada uno
16637665 5 kg OIML E2 cada uno
16303166 20 kg OIML F2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17631266 Proveedor Sartorius N.º de proveedor YCW356AC02
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pesa con perilla adecuado para su uso en salas limpias.
  • Pesas E2 individuales de 1 g a 50 kg
  • Pesas F1 individuales de 1 g a 50 kg
  • Pesas F2 individuales de 1 g a 50 kg
  • Pesas M2 individuales de 1 g a 10 kg
  • Material de pesa M: Latón finamente torneado
  • Embalaje de pesa M: Hasta 20 g en caja de plástico; de 50 g a 2 kg en caja de plástico laminado; de 5 kg a 10 kg en caja de madera
  • Material de pesa E y F: Acero especial, altamente pulido, no magnetizable, altamente resistente a la corrosión
  • Embalaje de pesa E y F: De 1 g a 20 g en una caja de plástico, de 50 g a 500 g en una caja de madera, de 1 kg a más, se suministran además con guantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Masa de calibración
Certificaciones/conformidad Certificado DAkkS
Peso (imperial) 0,18 oz
Clasificación OIML M2
Material Latón
Peso (métrico) 5 g
Densidad 8.400 kg/m3