Learn More
KNK437, MedChemExpress
Código de producto. 16499466
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16499466 50 mg 50 miligramos
16490896 200 mg 200 miligramos
16442778 10 mg 10 miligramos
16435517 5 mg 5 miligramos
16412526 25 mg 25 miligramos
16404236 100 mg 100 miligramos
6 options
Código de producto. 16499466
Marca: Medchem Express HY100110
MedChemExpress KNK437 is a HSP inhibitor, and inhibits the induction of HSP105, HSP70, and HSP40.
KNK437 is a HSP inhibitor, and inhibits the induction of HSP105, HSP70, and HSP40.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KNK437
CAS 218924-25-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11NO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo Heat Shock Protein Inhibitor I
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (127.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CN1C(/C(CC1)=C/C2=CC=C(OCO3)C3=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 245.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death