Learn More
Retsch Accesorios del molino de corte Grindomix GM200
Código de producto. 15792789 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
700 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15792789 700 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15792789 Proveedor Retsch N.º de proveedor 20.254.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6740.00€
    5082.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1658.00€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
El molino de corte GRINDOMIX GM 200 Retsch™ es ideal para moler y homogeneizar alimentos y piensos y puede procesar volúmenes de hasta 0,7 l de forma rápida y reproducible.
  • Utiliza dos cuchillas resistentes y afiladas y un potente motor de 1000 W.
  • Ideal para homogeneizar sustancias con alto contenido de agua, aceite o grasa, así como para moler productos secos, blandos y de dureza media.
  • Una amplia selección de tapas y recipientes permite la adaptación del molino a los requisitos de aplicación individuales.
  • Cumple y supera todos los requisitos analíticos y de laboratorio especiales y es un dispositivo profesional superior a cualquier mezclador doméstico comercial.
  • Reducción eficaz del tamaño de la cantidad de producto introducido hasta 700 ml.
  • Premolienda y molienda fina en un único molino: corte en modo regular, molienda por impacto en modo inverso, premolienda en modo de intervalo.
  • Adaptación perfecta a los requisitos de aplicación gracias a su velocidad variable, de 2000 a 10 000 min-1 con un incremento de 500 min-1
  • Función de intensificación con una velocidad de 14 000 min-1
  • Capacidad de almacenamiento para 8 SOP y 4 secuencias.
  • Pantalla táctil con acceso al portal web MyRETSCH, que recoge información relacionada con el producto y la aplicación.
  • Tapas de gravedad opcionales o tapas de reducción de volumen para la reducción automática del volumen de la cámara de molienda.
  • Tarro de molienda disponible en plástico, acero inoxidable y vidrio.
  • Todas las piezas que entran en contacto con el material de la muestra son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 700 mL
Certificaciones/conformidad CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 392 × 350 × 275 mm (cerrado)
Tiempo de molienda De 1 s a 3 min
Material Cuchilla de acero inoxidable, titanio
Tamaño de partículas Material: 40 mm, finura final: < 300 μm
Velocidad De 2000 a 10 000 min-1 (14 000 min-1 de refuerzo)
Vatios 1000 W
Peso (métrico) 10 kg