Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Cuchilla
Código de producto. 10528301
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
185 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10528301 185 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10528301 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 5210
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Información de órdenes
LengthMetric
Especificaciones
Tipo de producto Cuchilla
Tipo de mango Plástico
Longitud de la hoja (métrico) 60 mm
Longitud (métrico) 185 mm