Learn More
Tocris Bioscience™ KN-93
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30001224 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30001224 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1278/1
CaM kinase II inhibitor; also K+ channel blocker (KV)
Potent, cell permeable inhibitor of CaM kinase II (IC50 = 0.37 μM). Also a direct extracellular open channel blocker of voltage-gated potassium channels (IC50 = 307 nM for KV1.5) and abolishes IKr in ventricular myocytes (IC50 = 102.6 nM) independently of CaM kinase II inhibition.
Water soluble form and Negative Control also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KN-93
CAS 139298-40-1
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C26H29ClN2O4S
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.04
Pureza >98%
Peso molecular 501.038