Learn More
KN-93 phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16492637
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16492637 50 mg 50 miligramos
16489127 5 mg 5 miligramos
16466548 10 mg 10 miligramos
16411529 1 mg 1 miligramo
4 options
Código de producto. 16492637
Marca: Medchem Express HY15465B
MedChemExpress KN-93 phosphate is a novel membrane-permeant synthetic inhibitor of purified neuronal CaMK-II, with Ki of 370 nM.
KN-93 phosphate is a novel membrane-permeant synthetic inhibitor of purified neuronal CaMK-II, with Ki of 370 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KN-93 phosphate
CAS 1913269-12-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H32ClN2O8PS
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (166.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OP(O)(O)=O.O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(N(C2=CC=CC=C2CN(C/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)C)CCO)=O
Peso molecular (g/mol) 599.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 599.03
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease