Learn More
KN-93 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16482637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482637 50 mg 50 miligramos
16479127 5 mg 5 miligramos
16463476 25 mg 25 miligramos
16456548 10 mg 10 miligramos
16401529 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16482637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15465A
MedChemExpress KN-93 hydrochloride is a cell-permeable, reversible and competitive inhibitor calmodulin-dependent kinase type II (CaMKII) with a Ki of 370 nM.
KN-93 hydrochloride is a cell-permeable, reversible and competitive inhibitor calmodulin-dependent kinase type II (CaMKII) with a Ki of 370 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KN-93 hydrochloride
CAS 1956426-56-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30Cl2N2O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (57.67 mM) ∣H2O : 0.45 mg/mL (0.84 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES [H]Cl.O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(N(C2=CC=CC=C2CN(C/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)C)CCO)=O
Peso molecular (g/mol) 537.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.5
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease