Learn More
KN-92 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16460246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460246 2 mg 2 miligramos
16442687 50 mg 50 miligramos
16419167 5 mg 5 miligramos
16416598 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16460246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15517B
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress KN-92 hydrochloride is an inactive derivative of KN-93, without CaM kinase inhibitory activity. KN-92 hydrochloride is intended to be used as a control compound in studies designed to elucidate the antagonist activities of KN-93.
KN-92 hydrochloride is an inactive derivative of KN-93, without CaM kinase inhibitory activity. KN-92 hydrochloride is intended to be used as a control compound in studies designed to elucidate the antagonist activities of KN-93.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KN-92 hydrochloride
CAS 1431698-47-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26Cl2N2O3S
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (101.33 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=CC=CC=C2CN(C/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)C)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 493.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.45
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease