Learn More
Tocris Bioscience™ KN-62
Descripción
Selective, cell-permeable inhibitor of CaM kinase II (IC50 = 0.9 μM). Binds directly to the calmodulin binding site of the enzyme. Potent non-competitive antagonist at the P2X7 receptor (IC50 = 15 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KN-62 |
| CAS | 127191-97-3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C38H35N5O6S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 721.84 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 721.85 |