Learn More
KN-62, MedChemExpress
Descripción
KN-62 is a selective and reversible inhibitor of calmodulin-dependent protein kinase II (CaMK-II) with a Ki of 0.9 μM for rat brain CaMK-II. KN-62 directly binds to the calmodulin binding site of CaMK-II. KN-62 displays noncompetitive antagonism at P2X7 receptors in HEK293 cells, with an IC50 value of approximately 15 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KN-62 |
| CAS | 127191-97-3 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C38H35N5O6S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (138.53 mM) |
| SMILES | O=C(N1CCN(C2=CC=CC=C2)CC1)[C@H](CC3=CC=C(C=C3)OS(=O)(C4=CC=CC5=C4C=CN=C5)=O)N(C)S(=O)(C6=CC=CC7=C6C=CN=C7)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 721.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 721.84 |
| Mostrar más |