Learn More
IKA™ Agitador magnético KMO 3 Basic
Código de producto. 15719394 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15719394 5 L cada uno
1 options
Código de producto. 15719394 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020004631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00€
    793.00€ / paquete de 1
    Ahorro 102.00€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Un agitador magnético pequeño pero potente sin función de calefacción.
  • Diseño exclusivo con superficie de vidrio
  • Pantalla blanca clara brillante
  • Placa de agitación iluminada y plana
  • Botón con cerradura
  • Rotación inversa
  • Interfaz USB integrada (control mediante labworldsoft y uso de la herramienta de actualización de firmware)
  • Rosca rebajada para varilla de soporte
  • Clase de protección IP42
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 10 rpm a 1500 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Vidrio
Capacidad 5 L
Pantalla LED
Tensión 100/240 V
Vataje 0,8 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 227 x 153 x 62,5 mm
Longitud de la placa superior (métrico) 140 mm
Anchura de la placa superior (métrico) 120 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Estilo Reino Unido
Tipo de controlador Tecla táctil