Learn More
KM11060, MedChemExpress
Código de producto. 16497766
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16497766 100 mg 100 miligramos
16487988 10 mg 10 miligramos
16453917 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16497766
Marca: Medchem Express HY19970
MedChemExpress KM11060 is a corrector of the F508 deletion (F508del)-cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) trafficking defect. KM11060 can be used for the research of F508del-CFTR processing defect and development of cystic fibrosis therapeutics.
KM11060 is a corrector of the F508 deletion (F508del)-cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) trafficking defect. KM11060 can be used for the research of F508del-CFTR processing defect and development of cystic fibrosis therapeutics.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KM11060
CAS 774549-97-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17Cl2N3O2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (118.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1CCN(C2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)CC1)(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 422.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.33
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid