missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16803774 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16803774 20 μL 20 microlitros
16893764 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16803774 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 148831AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Serves as a substrate-specific adapter for the CUL3-based ubiquitin-protein E3 ligase complex. Negatively regulates the Wnt signaling pathway via the targeted ubiquitination and subsequent proteolysis of DVL3.Tissue specificity: Highly expressed in testis and at lower levels in the submandibular salivary gland.

Especificaciones

Antígeno KLHL12
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.36 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica KLHL12
N.º de referencia del gen Q53G59, Q8BZM0, Q8R2H4
Alias de gen C3IP1, CUL3 interacting protein 1, DKIR, kelch like 12 (Drosophila), Kelch like protein 12, KLHL12
Símbolos de los genes KLHL12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLHL12 Fusion Protein Ag6658
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 240756, 266772, 59349
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.