Learn More
Invitrogen™ KLHL11 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15710732 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15710732 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15710732 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA562944
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: NSDDIDKQYR KEAYRYCAER KRWMLLPPMP QPRCRATACH VRIPYRYLHG TQRYPMPQNL MWQKDRIRQM QEIHRHALNM RRVPSSQIEC Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.
Kelch-like protein 11, Subcellular location Secreted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KLHL11
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica KLHL11
N.º de referencia del gen Q9NVR0
Alias de gen BC011167; FLJ10572; kelch like family member 11; kelch-like 11; kelch-like family member 11; kelch-like protein 11; KLHL11
Símbolos de los genes KLHL11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human KLHL11. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103181).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55175
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG