missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KLF7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16358244
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16358244 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16358244 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA581206

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody has specificity for Human KLF7.

The protein encoded by this gene is a member of the Kruppel-like transcriptional regulator family. Members in this family regulate cell proliferation, differentiation and survival and contain three C2H2 zinc fingers at the C-terminus that mediate binding to GC-rich sites. This protein may contribute to the progression of type 2 diabetes by inhibiting insulin expression and secretion in pancreatic beta-cells and by deregulating adipocytokine secretion in adipocytes. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLF7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
génica Klf7
N.º de referencia del gen O75840
Alias de gen 9830124P08Rik; Klf7; Krueppel-like factor 7; Kruppel like factor 7; Kruppel-like factor 7 (ubiquitous); Ubiquitous krueppel-like factor; ubiquitous Kruppel-like factor; ubiquitous Kruppel-like transcription factor; UKLF
Símbolos de los genes Klf7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to the center region of the Human KLF7.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8609
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.