Learn More
Thermo Scientific™ Klenow Fragment, LC (2 U/μL)
Código de producto. 10450440 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 U
Tamaño de la unidad:
300 unidades
10450440 300 U 300 unidades
1 options
Código de producto. 10450440 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0054
Klenow Fragment es el fragmento de gran tamaño de la ADN polimerasa. Muestra actividad polimerasa 5'→3' y actividad exonucleasa 3'→5' (corrección), pero carece de la actividad exonucleasa de 5'→3'.
Klenow Fragment Thermo Scientific es el fragmento de gran tamaño de la ADN polimerasa I. Muestra actividad polimerasa 5'→3’ y actividad exonucleasa 3'→5’ (corrección), pero carece de la actividad exonucleasa 5'→3’ de la ADN polimerasa I.
Características destacadas
  • Incorpora nucleótidos modificados (p. ej., los nucleótidos Cy3-, Cy5- y los marcados con aminoalilo, biotina, digoxigenina y mediante fluorescencia)
  • Activa en tampones de enzimas de restricción, transcripción inversa, PCR, RT y ligasa de ADN T4
Aplicaciones
  • Extremos romos de ADN mediante el relleno de extremos 3'
  • Etiquetado de ADN mediante cebado aleatorio
  • Etiquetado por relleno de extremos 5' de dsADN
  • Secuenciación de ADN por el método Sanger
  • Mutagénesis específica del sitio del ADN con oligonucleótidos sintéticos
  • Síntesis de la segunda cadena de ADNc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 U/μl
Polimerasa DNA Polymerase I
Cantidad 300 U
Tipo de producto Fragmento Klenow