Learn More
KleenGuard™ Gafas de seguridad KleenGuard™ Nemesis™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12641406
Change view
Click to view available options
Color de marco:
Negro
Tinción de lente:
IR/UV 3.0
Revestimiento de lente:
Resistentes a impactos, AntiUV
Tamaño de la unidad:
12 PCS
Código de producto. Color de marco Tinción de lente Revestimiento de lente unitSize
12641406 Negro IR/UV 3.0 Resistentes a impactos, AntiUV 12 PCS
1 options
Código de producto. 12641406 Proveedor KleenGuard™ N.º de proveedor 25692
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las gafas de seguridad KleenGuard™ Nemesis™ tienen una estructura ligera y resistente para proteger en el trabajo y en casa.
  • Diseño deportivo, flexible y ligero
  • El revestimiento antivaho opcional evita el empañamiento; ideal para entornos húmedos y variaciones de temperatura
  • Cumple con la norma ANSI Z87.1+ para la protección ocular personal
  • Las lentes de policarbonato proporcionan un 99,9 % de protección contra rayos UVA/UVB/UVC
  • La pieza nasal FLEX-DRY™ patentada está diseñada para ser flexible, canalizar el sudor lejos de los ojos y ayudar a evitar el deslizamiento por la nariz
  • Reciclable mediante el programa RightCycle de Kimberly-Clark Professional
  • Las opciones de lente incluyen:
    • Las lentes de tinte ahumado con revestimiento exterior con acabado de espejo azul son ideales para su uso en exteriores donde la luz del sol puede causar fatiga visual
    • Las lentes de protección azul de cobre tienen un tinte marrón claro y están diseñadas para filtrar la luz azul con el fin de mejorar la nitidez y la percepción de la profundidad; ideales para lugares con poca luz
    • Las lentes de bronce proporcionan una definición visual con mayor contraste y contornos mejorados en la mayoría de las condiciones de luz
    • Las lentes de color ámbar/amarillo bloquean la luz azul, lo que hace que el entorno parezca más brillante; ideales para lugares con poca luz y para su uso en interiores
    • Las lentes con tono 3 para IR/UV protegen contra la radiación infrarroja (IR) y ultravioleta (UVA/UVB) durante tareas como corte y soldadura ligeros.
    • Las lentes con tono 5 para IR/UV protegen contra la radiación infrarroja (IR) y ultravioleta (UVA/UVB) durante tareas como corte y soldadura medios.
    • Las lentes polarizadas marrones son eficaces para filtrar la luz azul dispersa para mejorar la percepción de la profundidad y el contraste; ideales para su uso en exteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN166:2001 1F para seguridad, EN166:2001 nivel F para resistencia a impactos y EN166:2001 clase 1 para claridad óptica.
Tipo de lente IR/UV 3.0
Revestimiento de lente Resistentes a impactos, AntiUV
Tinción de lente IR/UV 3.0
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Protegen los ojos de chispas, salpicaduras y pequeños residuos mientras se trabaja en soldadura o áreas relacionadas, lo que favorece la conformidad mediante un estilo atractivo
Color de marco Negro
N.º por caja 12 pares/caja
N.° por paquete 12/paq.
Estilo de patillas Tacto suave
Peso (métrico) 0,324 kg
Material Plástico
Desechables Reusable
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Lente con tono 3.0 para IR/UV envolvente