Learn More
KleenGuard™ G80 Neoprene/Latex Chemical Resistant Gloves
Click to view available options
Tamaño:
L
M
Pequeño
XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- EPI de Categoría III. EN 374-1 Tipo A. Protección contra microorganismos (bacterias, hongos y virus). EN 388 2110X
- Composición de neopreno sobre látex para maximizar la protección, así como la flexibilidad y elasticidad.
- Grosor de 0,70 mm para aumentar la protección.
- Patrón antideslizante con estructura en nido de abeja para proporcionar un excelente agarre en entornos de trabajo tanto secos como húmedos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003, EN 374 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul, Amarillo |
| Latex Free | No |
| Material | Neopreno, Látex |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | Pequeño |
| Grosor (imperial) | 27,5 mil |
| Grosor (métrico) | 0,69 mm |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | AKL |
| Mostrar más |