Learn More
KleenGuard™ Guantes de algodón recubiertos de látex G40
Código de producto. 11883490
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
12 PR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11883490 XL 12 PR
11730674 Pequeño 12 PR
11863490 Medio 12 PR
11873490 Grande 12 PR
11740674 2XL 12 PR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Código de producto. 11883490 Proveedor KleenGuard™ N.º de proveedor 97273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.70€
    32.54€ / 12 pares
    Ahorro 13.16€
    28% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Los guantes proporcionan un alto nivel de durabilidad en el lugar de trabajo con un proceso de revestimiento de látex de polialgodón para producir menos proteínas de látex. KleenGuard™ Guantes de algodón recubiertos de látex G40 ideales para albañilería, mantenimiento general y aplicaciones de envío desde almacén.
  • Los guantes proporcionan durabilidad en el lugar de trabajo industrial
  • El proceso de revestimiento de látex de polialgodón produce proteínas de látex más bajas
  • La textura de látex arrugado mejora las capacidades de agarre.
  • El dorso de algodón transpirable aumenta la comodidad
  • Ideal para albañilería, construcción y mantenimiento general.
  • Guantes específicos de derecha e izquierda para un ajuste seguro y perfecto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material Látex rugoso
Color Gris
Acabado exterior Totalmente texturizados
Hand Específico
Material Polialgodón
Tipo de producto Guantes de punto sin costuras
Tamaño XL
Modelo Guante de mano completa
Para utilizar con (aplicación) Albañilería, mantenimiento general y construcción
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie G40
Longitud (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 25,5 cm