Learn More
Kimberly-Clark™ Toallas de secado de papel
Ideales para áreas de contacto con los alimentos. Las toallas de papel Kimberly-Clark™ KLEENEX™ ULTRA son higiénicas y efectivas.
Marca: Kimberly-Clark™ 6772
398.49 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21723" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.07560kg
Descripción
- Hojas plegadas
- Tejido AIRFLEX™ muy absorbente
Especificaciones
Toallas de mano | |
21,5cm | |
Blanco | |
2 capas |
41,5 cm | |
Papel | |
Áreas en contacto con alimentos, aseos con gran afluencia de personas de oficinas y hoteles que tienen una imagen de alta calidad, proporcionan una sensación suntuosa; podrá secarse las manos con rapidez y comodidad con menos toallas, ya que son grandes, resistentes, altamente absorbentes y no se rompen cuando se mojan |