Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Toallas de mano de papel de 3 capas interfold 6710, 15 paquetes
Descripción
15 paquetes x 96 hojas blancas de 3 capas (1440 en total) Un clip de toallas de mano entrelazadas contiene 96 toallas de mano suaves, delicadas y gruesas de 3 capas con pliegues en V. Apoye los estándares de higiene de manos y cree una experiencia de baño edificante con Kleenex Toallas de mano ultra plegadas Secado de manos eficiente y eficaz que genera menos residuos gracias a la Airflex Tecnología en estas toallas de papel para manos Las toallas de papel son FSC y certificado con etiqueta ecológica europea para la higiene de manos con garantía medioambiental. Certificado para contacto con alimentos Kleenex Las toallas de mano Ultra interfold son las preferidas por los usuarios para un cuidado inigualable en baños exclusivos. Mejore su experiencia en el baño con las toallas confiables y familiares Kleenex marca, diseñada para brindar una experiencia inigualable al tiempo que respalda altos estándares de higiene en el lugar de trabajo. Kleenex Las toallas de manos Ultra interfold son las preferidas por los usuarios para un cuidado inigualable en baños exclusivos. Las toallas de mano de papel de 3 capas suaves, delicadas y gruesas ayudan a demostrar a los usuarios que te preocupas, mientras que Airflex La tecnología incorporada en cada toalla de mano desechable favorece un secado de manos eficaz y eficiente y respalda altos estándares de higiene en los baños. Las toallas de papel entrelazadas, o las toallas de papel plegadas en V, como también se conocen, están diseñadas para dispensar una toalla de mano de papel a la vez. Este método de dispensación de una sola hoja se ha diseñado para mejorar la higiene de las manos minimizando el riesgo de contaminación cuando se secan las manos, ya que el usuario solo toca la hoja que está utilizando. La dispensación de una toalla de papel a la vez también está diseñada para mejorar el coste de uso, ya que el usuario solo toma las toallas de mano que necesita para secarse las manos. Nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada. Estas toallas de mano cuentan con tecnología de compresión para aumentar la sostenibilidad mediante la reducción del almacenamiento y el transporte. Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Opciones de dispensador de toallas de papel: Dispensadores Aquarius en color blanco o negro (códigos de producto 6945 y 7171), un dispensador de gran capacidad (código 9962) y un dispensador de acero inoxidable de alta imagen (código 8971). FSC y con certificación Ecolabel Europea de garantía medioambiental. Certificación para el contacto con alimentos. Un clip de Kleenex Las toallas de papel Ultra interfold contienen 96 toallas de mano plegadas en V. Cada toalla de papel de 3 capas mide 31,8 cm x 21,5 cm. 15 paquetes x 96 hojas blancas de 3 capas (1440 en total)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de mano entrelazada |
| Longitud (imperial) | 12,5 pulg. |
| Longitud (métrico) | 55.6 cm |
| Anchura (imperial) | 1.29 ft. |
| Anchura (métrico) | 39.7 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 31.8 x 21.5 cm |
| Formato | Plegado |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos de baños concurridos |
| Mostrar más |