Learn More
Ansell ActivArmr™ 42-474 Guantes industriales
Código de producto. 15692924 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
12 pares
72 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15692924 9 12 pares
12455130 9 1 par
15252349 9 72 pares
12465130 10 1 par
12600902 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15692924 Proveedor Ansell N.º de proveedor 42474090
En stock
Los guantes largos resistentes al calor ofrecen protección completa y mayor comodidad.
  • Aislamiento de fieltro y barrera térmica para manipulación en caliente y seco (250 °C/480 °F).
  • Construcción de dos piezas sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad.
  • El revestimiento de nitrilo adherido proporciona resistencia a enganches, perforaciones, abrasión y cortes.
  • El forro de fieltro no tejido que absorbe el sudor limita la transpiración.
  • El revestimiento de nitrilo adherido proporciona resistencia adicional a enganches, perforaciones, cortes y abrasión.
  • El agarre mejorado proporciona un agarre seguro en condiciones secas o aceitosas.
  • Ideal para uso en el procesamiento automotriz, químico y de alimentos (solo contacto indirecto).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Chlorinated No
Área revestida Sin revestimiento
Código de color Gris
Estructura Tejido
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Acabado exterior Sin textura
Latex Free Sí
Material Poliéster
Tipo de producto Guantes resistentes al calor
Tamaño 9
Modelo Clute, 42-474
Temperatura máx. (imperial) 480 °F
Temperature (Metric) Max 250 °C
Norma EN388 2241B
Para utilizar con (aplicación) Moldeo por inyección, pruebas y soldadura
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Gris
Estilo de puño de los guantes Manopla
Color hem. Gris
Material de revestimiento Poliéster no tejido, polialgodón
Revestimiento Revestido
Resistente a Altas temperaturas
Serie ActivArmr™ 42-474
Estilo de pulgar Recto