Learn More
Kimberly-Clark Professional Kleenex™ Pañuelos faciales 8827
Código de producto. 30536319
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
40 x 24 cm
Código de producto. Dimensiones (L x An)
30536319 40 x 24 cm
1 options
Código de producto. 30536319 Proveedor Kimberly-Clark Professional N.º de proveedor 8827
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    53.97€ / paquete de 2400
    Ahorro 75.03€
    58% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los pañuelos faciales son suaves y lujosos, brindan un cuidado superior y están empaquetados en una caja de pañuelos de tamaño estándar que se adapta a la mayoría de los dispensadores de pañuelos faciales.
  • Cada caja individual de pañuelos contiene 100 pañuelos blancos de 2 capas, cada uno de los cuales mide 20,6 x 20 cm.
  • Pañuelos faciales suaves con Kleenex™ Calidad como estándar, ideal para uso en hogares, oficinas y baños.
  • Esta caja de Kleenex™ Los tejidos se producen a partir de FSC Madera certificada (Forest Stewardship Council)
  • Atención sin concesiones que ofrece mayor higiene en el lugar de trabajo de la mano de un profesional de confianza. Kleenex™ marca
  • Caja independiente o compatible con el Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de pañuelos faciales (código de producto 7820)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita facial
Longitud (imperial) 15,7 in
Longitud (métrico) 40 cm
Anchura (imperial) 9,4 in
Anchura (métrico) 24 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad FSC Certificado
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 40 x 24 cm
Para utilizar con (aplicación) Oficinas, lugares de trabajo, hogar
Tela 2-ply