Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8824 Pañuelos faciales de 3 capas en caja, 12 cajas de pañuelos planos
Descripción
- Cada caja individual de pañuelos contiene 72 pañuelos blancos de 3 capas, cada uno de los cuales mide 20 cm (largo) x 20 cm (ancho).
- Kleenex™ Los pañuelos se dispensan desde una caja de pañuelos plana para una imagen elegante y profesional.
- Pañuelos faciales suaves de 3 capas con Kleenex calidad como estándar
- Producido a partir de FSC Madera certificada (Forest Stewardship Council), 90% fibra virgen y 10% fibra reciclada
- Compatible con el Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de pañuelos faciales (código de producto 7820)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita facial |
| Longitud (imperial) | 9,3 in |
| Longitud (métrico) | 23.8 cm |
| Anchura (imperial) | 7,8 in |
| Anchura (métrico) | 20 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Oficinas, gimnasios, hoteles, grandes oficinas, empresas de limpieza, baños |
| Cantidad de embalaje | 72 x 12 cajas (864 en total) |