Learn More
Klever Cortador Kleen™ con hoja de acero inoxidable
Código de producto. 17738987
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17738987 Verde paquete de 50
1 options
Código de producto. 17738987 Proveedor Klever N.º de proveedor KCJ1XSS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    174.31€ / paquete de 50
    Ahorro 38.69€
    18% Descuento
Nuestros cortadores de seguridad antimicrobianos Kleen™ utilizan un material antimicrobiano que inhibe el crecimiento de bacterias que pueden afectar a este producto. El complemento perfecto para los protocolos de higiene existentes.
  • La hoja encastrada reduce las lesiones por corte y los bienes dañados.
  • Cortará cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más.
  • Pequeña, práctica y duradera con hoja de cuchilla de acero al carbono de alta calidad.
  • Nivel de seguridad más alto.
  • Desechables.
  • Nuestros cortadores de seguridad antimicrobianos Kleen™ utilizan un material antimicrobiano que inhibe el crecimiento de bacterias que pueden afectar a este producto.
  • Las propiedades antimicrobianas no protegen a los usuarios ni a otras personas contra bacterias, virus, gérmenes u otros organismos patógenos.
  • Limpie y lave este producto a fondo según las directrices de su industria.
  • El componente antimicrobiano activo forma parte de la formulación, por lo que no se lavará ni se desgastará.
  • No se trata de un revestimiento ni de un tratamiento; es un ingrediente integral.
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de producto Cortador Kleen
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Color Verde
Cantidad 10/paq.