Learn More
Pacific Handy Cutter Cortador de seguridad con hoja antimicrobiana integrada Kleen™
Código de producto. 17728977
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17728977 Verde paquete de 50
1 options
Código de producto. 17728977 Proveedor Pacific Handy Cutter N.º de proveedor EBC1X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.01€
    310.05€ / paquete de 50
    Ahorro 66.96€
    17% Descuento
Kleen™ EBC1X está fabricado con un material antimicrobiano único. El cortador de seguridad con hoja oculta EBC1 cuenta con una hoja encastrada protectora.
  • A diferencia de la mayoría de cuchillas y cortadores genéricos con hojas de cuchillas expuestas, la hoja de cuchilla del Kleen™ EBC1X se vuelve a colocar en el cabezal del cortador, lo que proporciona una protección completa al usuario.
  • Para mayor seguridad, esta práctica herramienta incluye un divisor de cinta sin cuchillas de metal que permite a los usuarios abrir cajas sin utilizar una hoja de cuchilla, lo que también ayuda a evitar daños en el contenido de las cajas.
  • El versátil EBC1 corta sin esfuerzo cajas de cartón y corrugado, envoltorios estirables/retráctiles, correas de plástico, cintas para cajas y mucho más.
  • También cuenta con un orificio de cordón para sujetar un cordón PHC para una mejor retención.
Especificaciones
Tipo de producto Cuchilla Kleen
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Color Verde