Learn More
Pacific Handy Cutter Cortador de película desechable con agentes antimicrobianos Kleen™
Código de producto. 17708977
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17708977 Verde paquete de 50
1 options
Código de producto. 17708977 Proveedor Pacific Handy Cutter N.º de proveedor DFC364X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.65€
    306.61€ / paquete de 50
    Ahorro 101.04€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
KLEEN™ DFC364X está fabricado con un material antimicrobiano único que inhibe el crecimiento de bacterias en el producto. Este cortador de película desechable incorpora una hoja de cuchilla encastrada protectora que garantiza el máximo nivel de segu
  • A diferencia de la mayoría de cuchillas y cortadores genéricos con hojas de cuchillas expuestas, la hoja de cuchilla del KLEEN™ DFC364X se vuelve a colocar en el cabezal del cortador, lo que proporciona una protección completa al usuario.
  • Para mayor seguridad, esta práctica herramienta incluye un divisor de cinta sin cuchillas de metal que permite a los usuarios abrir cajas sin utilizar una hoja de cuchilla, lo que también ayuda a evitar daños en el contenido de las cajas.
  • Este versátil cortador de seguridad corta sin esfuerzo a través de envoltorios de estirables/retráctiles, correas de plástico, bolsas, cinta para cajas y más.
  • También cuenta con un orificio de cordón para sujetar un cordón PHC para una mejor retención.
Especificaciones
Tipo de producto Cuchilla Kleen
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Color Verde