Learn More
Tocris Bioscience™ KL 465
Código de producto. 30448895
Cambiar vista
Click to view available options
5 mg
Código de producto.
30448895 5 mg
1 options
Código de producto. 30448895 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8854/5
MAGE-A3 Degrader (PROTAC™)
KL 465 is a MAGE-A3 Degrader (PROTAC™) (DC50 = 2 μM; Dmax = 60%). MAGE-A3 degradation with KL 465 decreases cancer cell viability and is VHL dependent. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4R)-N-(2-(2-(2-(2-((4-(Furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl)methyl)-4-(1H-indazol-4-yl)phenoxy)ethoxy)ethoxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-4-hydroxy-1-((S)-3-methyl-2-(1-oxoisoindolin-2-yl)butanoyl)pyrrolidine-2-carboxamide
CAS 3057446-82-6
Cantidad 5 mg
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C56H60N8O9S
Pureza 0.98